3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(3-Aminophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR8034-1G
APOSOR8034-1GEA 190 EUR InStock
APOSOR8034-1G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Formule: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,214 g/mol
Point de fusion: 116…119 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00084885
Numéro CAS: 175202-37-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité