4-Bromo-1-(4-chlorobenzyl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8036-1G
APOSOR8036-1GEA 437 EUR InStock
APOSOR8036-1G
4-Bromo-1-(4-chlorobenzyl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
4-Bromo-1-(4-chlorobenzyl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₈BrClN₂O
Point de fusion: 115…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00103038
Numéro CAS: 289504-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité