6-[(2R,3R,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-3,4,5-trihydroxypiperidin-1-yl]hexanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(5-Carboxypent-1-yl)-1-deoxynojirimycin
OR8120T-5MG
APOSOR8120T-5MGEA 219 EUR InStock
APOSOR8120T-5MG
6-[(2R,3R,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-3,4,5-trihydroxypiperidin-1-yl]hexanoic acid
6-[(2R,3R,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-3,4,5-trihydroxypiperidin-1-yl]hexanoic acid
Ligand used in the preparation of an affinity resin highlyspecific for glucosidase I purification. Glucosidase I isinvolved in the processing of N-linked oilgosaccharides.
Formule: C₁₂H₂₃NO₆
MW: 277,314 g/mol
Point de fusion: 185…187 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01320383
Numéro CAS: 79206-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité