4-Amino-2-(ethylthio)-5-(hydroxymethyl)pyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8157-1G
APOSOR8157-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR8157-1G
4-Amino-2-(ethylthio)-5-(hydroxymethyl)pyrimidine 98%
4-Amino-2-(ethylthio)-5-(hydroxymethyl)pyrimidine
Formule: C₇H₁₁N₃OS
MW: 185,247 g/mol
Point de fusion: 158…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090796
Numéro CAS: 98432-26-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité