1-Bromo-4-phenylbutane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8178-1G
APOSOR8178-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8178-1G
1-Bromo-4-phenylbutane
1-Bromo-4-phenylbutane
Formule: C₁₀H₁₃Br
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154988
Numéro CAS: 13633-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité