Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-3-nitro-4-(piperazin-1-yl)benzoate

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR8201-1G
APOSOR8201-1GEA 285 EUR InStock
APOSOR8201-1G
Ethyl-3-nitro-4-(piperazin-1-yl)benzoate
Ethyl-3-nitro-4-(piperazin-1-yl)benzoate


Formule: C₁₃H₁₇N₃O₄
MW: 279,3 g/mol
Point de fusion: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07613591
Numéro CAS: 886631-29-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité