Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Iodo-3-méthylbutane

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylbutyliodide

OR8220-5G
APOSOR8220-5GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR8220-5G
1-Iodo-3-méthylbutane
1-Iodo-3-méthylbutane


Formule: C₅H₁₁I
MW: 198,05 g/mol
Point d'ébullition: 146…149 °C
Densité: 1.5015 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039414
Numéro CAS: 541-28-6
EINECS: 208-773-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité