8-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Chloro-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
OR8250-1G
APOSOR8250-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR8250-1G
8-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
8-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₇H₆ClN₃
MW: 167,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258771
Numéro CAS: 929000-42-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité