8-Quinolinol hemisulphate salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Hydroxyquinoline hemisulphate, 8-Quinolinone hemisulphate, Oxine sulphate, Quinolin-8-ol hemisulphate, 8-Quinolinol sulphate, 8-Hydroxyquinolinium hemisulphate, Chinosol
OR8254-10G
APOSOR8254-10GEA 29 EUR InStock
APOSOR8254-10G
8-Quinolinol hemisulphate salt
8-Quinolinol hemisulphate salt
Formule: C₁₈H₁₄N₂O₂·H₂SO₄
MW: 388,39 g/mol
Point de fusion: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013095
Numéro CAS: 134-31-6
EINECS: 205-137-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité