7-Chloro-2-méthylquinoleine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8258-5G
APOSOR8258-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR8258-5G
7-Chloro-2-méthylquinoleine
7-Chloro-2-méthylquinoleine
Formule: C₁₀H₈ClN
Point d'ébullition: 87 °C/0.75mmHg
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075436
Numéro CAS: 4965-33-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité