cis-3-Aminocyclobutane-1-carboxylic acid, N-CBZ protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: cis-3-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}cyclobutane-1-carboxylic acid, Benzyl (cis-3-carboxycyclobut-1-yl)carbamate
OR8269-1G
APOSOR8269-1GEA 782 EUR InStock
APOSOR8269-1G
cis-3-Aminocyclobutane-1-carboxylic acid, N-CBZ protected
cis-3-Aminocyclobutane-1-carboxylic acid, N-CBZ protected
Formule: C₁₃H₁₅NO₄
MW: 249.263 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659967
Numéro CAS: 1212380-76-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité