4-(2-Aminoethyl)benzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-{2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]ethyl}benzeneboronic acid
OR8310-1G
APOSOR8310-1GEA 456 EUR InStock
APOSOR8310-1G
4-(2-Aminoethyl)benzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
4-(2-Aminoethyl)benzeneboronic acid, N-CBZ protected
Formule: C₁₆H₁₈BNO₄
MW: 299.129 g/mol
Point de fusion: 161…165 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09258749
Numéro CAS: 957034-40-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité