5-Formyl-2-furanylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8338-5G
APOSOR8338-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8338-5G
5-Formyl-2-furanylboronic acid
5-Formyl-2-furanylboronic acid
Formule: C₅H₅BO₄
MW: 139,90 g/mol
Point de fusion: 136 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01114696
Numéro CAS: 27329-70-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité