1-[4-(Ethylsulphonyl)-2-nitrophenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8352-1G
APOSOR8352-1GEA 383 EUR InStock
APOSOR8352-1G
1-[4-(Ethylsulphonyl)-2-nitrophenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride
1-[4-(Ethylsulphonyl)-2-nitrophenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride
Formule: C₁₃H₂₀ClN₃O₄S
MW: 349,84 g/mol
Point de fusion: 248…253 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08692395
Numéro CAS: 1172106-55-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité