Risocaine (4-Aminobenzoate de propyle)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Propyl 4-aminobenzoate
OR8358-50G
APOSOR8358-50GEA 109 EUR InStock
APOSOR8358-50G
Risocaine (4-Aminobenzoate de propyle)
Risocaine (4-Aminobenzoate de propyle)
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Point de fusion: 73…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017111
Numéro CAS: 94-12-2
EINECS: 202-306-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité