4-(3-Methyl-4-nitrophenyl)morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8376-1G
APOSOR8376-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR8376-1G
4-(3-Methyl-4-nitrophenyl)morpholine
4-(3-Methyl-4-nitrophenyl)morpholine
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₃
Point de fusion: 139…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08692422
Numéro CAS: 220679-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité