Diethyl [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonic acid Diethyl ester
OR8421-5G
APOSOR8421-5GEA 401 EUR InStock
APOSOR8421-5G
Diethyl [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonate
Diethyl [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonate
Formule: C₁₀H₂₁O₅P
MW: 252,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263515
Numéro CAS: 71885-51-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité