N'-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8430-500MG
APOSOR8430-500MGEA 306 EUR InStock
APOSOR8430-500MG
N'-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
N'-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₁₁ClN₂O₂S
MW: 222,69 g/mol
Point de fusion: 189…190 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08459596
Numéro CAS: 912341-53-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité