tert-Butyl-3-(3,4-dichlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3,4-Dichlorobenzyl)-3-formylpiperidine, N-BOC protected
OR8505-500MG
APOSOR8505-500MGEA 384 EUR InStock
APOSOR8505-500MG
tert-Butyl-3-(3,4-dichlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-3-(3,4-dichlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₈H₂₃Cl₂NO₃
MW: 372,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607941
Numéro CAS: 952183-50-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité