8-Bromoisoquinoleine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8569-1G
APOSOR8569-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8569-1G
8-Bromoisoquinoleine 95%
8-Bromoisoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
MW: 208,0600 g/mol
Point de fusion: 73…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973298
Numéro CAS: 63927-22-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité