5-Bromo-2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)pyrrolidine, 5-Bromo-2-(pyrrolidin-1-yl)-1,3-diazine
OR8601-1G
APOSOR8601-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8601-1G
5-Bromo-2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine
5-Bromo-2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine
Formule: C₈H₁₀BrN₃
MW: 228,089 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00483243
Numéro CAS: 446286-61-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité