5-Bromoquinoleine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8604-1G
APOSOR8604-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR8604-1G
5-Bromoquinoleine 97%
5-Bromoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
Point d'ébullition: 105…107 °C/1mmHg
Point de fusion: 41…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234481
Numéro CAS: 4964-71-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité