1-Methyl-1H-indole-6-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8652-1G
APOSOR8652-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR8652-1G
1-Methyl-1H-indole-6-carbonitrile 97%
1-Methyl-1H-indole-6-carbonitrile
Formule: C₁₀H₈N₂
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690254
Numéro CAS: 20996-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité