1,1,4,4-Tétraphénylbuta-1,3-diène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8656-25G
APOSOR8656-25GEA 306 EUR InStock
APOSOR8656-25G
1,1,4,4-Tétraphénylbuta-1,3-diène 98%
1,1,4,4-Tétraphénylbuta-1,3-diène
For scintillation work
Formule: (C₆H₅)₂CCHCHC(C₆H₅)₂
Point de fusion: 202…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004766
Numéro CAS: 1450-63-1
EINECS: 215-914-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité