(2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8704-1G
APOSOR8704-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR8704-1G
(2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formule: C₁₁H₁₁NOS
MW: 205,276 g/mol
Point de fusion: 143…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690247
Numéro CAS: 857284-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité