4-(4-Chlorophenyl)piperidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8735-1G
APOSOR8735-1GEA 115 EUR InStock
APOSOR8735-1G
4-(4-Chlorophenyl)piperidine 95%
4-(4-Chlorophenyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₄ClN
MW: 195,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03077010
Numéro CAS: 26905-02-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité