(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8745-500G
APOSOR8745-500GEA 202 EUR InStock
APOSOR8745-500G
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 98%
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Formule: C₉H₉NO₂
Point de fusion: 129…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043396
Numéro CAS: 99395-88-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité