Chlorobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8791-1L
APOSOR8791-1LEA 72.7 EUR InStock
APOSOR8791-1L
Chlorobenzène
Chlorobenzène
Formule: C₆H₅Cl
Point d'ébullition: 132 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.106 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000530
Numéro CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
ONU: 1134
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité