2-Méthylpipéridine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8797-100ML
APOSOR8797-100MLEA 29 EUR InStock
APOSOR8797-100ML
2-Méthylpipéridine 99%
2-Méthylpipéridine
Formule: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Point d'ébullition: 117…119 °C
Point de fusion: –4 °C
Densité: 0.844 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005982
Numéro CAS: 109-05-7
ONU: 2733
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité