4-Méthylpipéridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8800-500ML
APOSOR8800-500MLEA 109 EUR InStock
APOSOR8800-500ML
4-Méthylpipéridine
4-Méthylpipéridine
Formule: C₆H₁₃N
Point d'ébullition: 123…124 °C
Point de fusion: 44320 °C
Densité: 0.838 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006005
Numéro CAS: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
ONU: 2733
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité