Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Aminophénol

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR8828-100G
APOSOR8828-100GEA 80 EUR InStock
APOSOR8828-100G
4-Aminophénol
4-Aminophenol


Formule: H₂NC₆H₄OH
Point d'ébullition: 284 °C
Point de fusion: 185…190 °C
Densité: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007869
Numéro CAS: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
ONU: 2512
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité