Chlorure d'hexanoyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8839-1G
APOSOR8839-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR8839-1G
Chlorure d'hexanoyle
Chlorure d'hexanoyle
Formule: C₆H₁₁ClO
Point d'ébullition: 150…153 °C
Point de fusion: –87 °C
Densité: 0.963 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000760
Numéro CAS: 142-61-0
EINECS: 205-549-1
ONU: 2920
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité