4-Methylthiazole-5-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde, 5-formyl-4-methyl thiazole, 4-Methyl-5-formylthiazole
OR8850-10G
APOSOR8850-10GEA 154 EUR InStock
APOSOR8850-10G
4-Methylthiazole-5-carbaldehyde 98%
4-Methylthiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₅NOS
MW: 127,161 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368277
Numéro CAS: 82294-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité