4'-Méthoxypropiophénone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8854-100G
APOSOR8854-100GEA 48 EUR InStock
APOSOR8854-100G
4'-Méthoxypropiophénone 99%
4'-Méthoxypropiophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 273…275 °C
Point de fusion: 27…29 °C
Densité: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009310
Numéro CAS: 121-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité