2-Chloro-5-cyanophenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8868-1G
APOSOR8868-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR8868-1G
2-Chloro-5-cyanophenylboronic acid
2-Chloro-5-cyanophenylboronic acid
Formule: C₇H₅BClNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06656271
Numéro CAS: 936249-33-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité