Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-4-chloroanisole

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-chloro-4-methoxybenzene

OR8887-25G OR8887-5G OR8887-100G
APOSOR8887-25GEA 88.7 EUR InStock
APOSOR8887-25G APOSOR8887-5G APOSOR8887-100G
3-Bromo-4-chloroanisole
3-Bromo-4-chloroanisole


Formule: C₇H₆BrClO
MW: 221,48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070739
Numéro CAS: 2732-80-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité