Alcool 5-bromo-2-méthoxybenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)anisole
OR8893-5G
APOSOR8893-5GEA 66.9 EUR InStock
APOSOR8893-5G
Alcool 5-bromo-2-méthoxybenzylique 98%
Alcool 5-bromo-2-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004630
Numéro CAS: 80866-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité