Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-3-méthylpyridine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-picoline, 3-Methyl-4-pyridylamine, 3-Methylpyridin-4-amine

OR8895-1G OR8895-25G OR8895-5G OR8895-100G
APOSOR8895-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR8895-1G APOSOR8895-25G APOSOR8895-5G APOSOR8895-100G
4-Amino-3-méthylpyridine
4-Amino-3-méthylpyridine


Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point de fusion: 106…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01704431
Numéro CAS: 1990-90-5
EINECS: 217-872-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité