Methyl-4-(acetylamino)-2-hydroxybenzenecarboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoate
OR8935-100G
APOSOR8935-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR8935-100G
Methyl-4-(acetylamino)-2-hydroxybenzenecarboxylate 95+%
Methyl-4-(acetylamino)-2-hydroxybenzenecarboxylate
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,2 g/mol
Point de fusion: 146…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00458326
Numéro CAS: 4093-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité