Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8937-5G
APOSOR8937-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR8937-5G
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzoïque 97%
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₅
Point de fusion: 204…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002552
Numéro CAS: 530-57-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité