4-Chloro-7-chlorosulphonyl-2,1,3-benzoxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chloro-7-chlorosulphonylbenzofurazan, 4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole-7-sulphonyl Chloride
OR8946-1G
APOSOR8946-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR8946-1G
4-Chloro-7-chlorosulphonyl-2,1,3-benzoxadiazole
4-Chloro-7-chlorosulphonyl-2,1,3-benzoxadiazole
Bifunctional fluorescent reagent. Cross-linking reagent.
Formule: C₆H₂Cl₂N₂O₃S
MW: 253,05 g/mol
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191405
Numéro CAS: 142246-48-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité