6-Chloro-2H-[1,4]benzoxazine-3(4H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
OR8948-25G
APOSOR8948-25GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR8948-25G
6-Chloro-2H-[1,4]benzoxazine-3(4H)-one
6-Chloro-2H-[1,4]benzoxazine-3(4H)-one
Formule: C₈H₆ClNO₂
MW: 183,5917 g/mol
Point de fusion: 215…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174511
Numéro CAS: 7652-29-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité