3'-Phenoxyacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Phenoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3-Phenoxyphenyl)ethanone
OR8954-1G
APOSOR8954-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR8954-1G
3'-Phenoxyacetophenone
3'-Phenoxyacetophenone
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,2439 g/mol
Numéro MDL: MFCD08543460
Numéro CAS: 32852-92-9
EINECS: 251-259-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité