Acide 3-(3-aminophényl)propionique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8979-1G
APOSOR8979-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8979-1G
Acide 3-(3-aminophényl)propionique 95%
3-(3-Aminophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153889
Numéro CAS: 1664-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité