1,2,2,3-Tétrachloropropane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8992-5G
APOSOR8992-5GEA 165 EUR InStock
APOSOR8992-5G
1,2,2,3-Tétrachloropropane 99%
1,2,2,3-Tétrachloropropane
Formule: ClH₂CCCl₂CH₂Cl
MW: 181,88 g/mol
Point d'ébullition: 87…88 °C/50mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039362
Numéro CAS: 13116-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité