5-Chloro-4-methyl-2-nitrophenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900151-1G
APOSOR900151-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR900151-1G
5-Chloro-4-methyl-2-nitrophenol 98%
5-Chloro-4-methyl-2-nitrophenol
Formule: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19374209
Numéro CAS: 100278-74-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité