Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de naphtalène-1-sulfonyle 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR9004-25G
APOSOR9004-25GEA 176 EUR InStock
APOSOR9004-25G
Chlorure de naphtalène-1-sulfonyle 98%
Chlorure de naphtalène-1-sulfonyle


Formule: C₁₀H₇ClO₂S
Point d'ébullition: 194…195 °C/13mmHg
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003984
Numéro CAS: 85-46-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité