N-(2,2-Dimethylpropyl)-2,2-dimethylpropanamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900774-1G
APOSOR900774-1GEA 401 EUR InStock
APOSOR900774-1G
N-(2,2-Dimethylpropyl)-2,2-dimethylpropanamide 98%
N-(2,2-Dimethylpropyl)-2,2-dimethylpropanamide
Formule: C₁₀H₂₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00509282
Numéro CAS: 20826-79-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité