3,4-Diethylpyrrole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Diethyl-1H-pyrrole
OR900851-1G
APOSOR900851-1GEA 478 EUR InStock
APOSOR900851-1G
3,4-Diethylpyrrole 98%
3,4-Diethylpyrrole
Formule: C₈H₁₃N
MW: 123,196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062571
Numéro CAS: 16200-52-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité