Methyl-3-methoxypicolinate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: methyl 3-methoxypyridine-2-carboxylate
OR901627-1G
APOSOR901627-1GEA 151 EUR InStock
APOSOR901627-1G
Methyl-3-methoxypicolinate 95%
Methyl-3-methoxypicolinate
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06412569
Numéro CAS: 24059-83-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité